Learn More
Alfa Aesar™ Ácido 4-(metiltio)benzoico, 97 %
Marca:  Alfa Aesar™ B25706.06
Detalles adicionales : CAS : 13205-48-6 Peso : 0.00500kg
Cantidad 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11441737
  • 121.00€ / 5 g
En stock, listo para ser enviado: 1
13205-48-6
168.21
KWHCPERWLHBLOT-UHFFFAOYSA-N
83230
CSC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
C8H8O2S
MFCD00002555
4-methylthio benzoic acid, 4-methylsulfanyl benzoic acid, benzoic acid, 4-methylthio, p-methylthio benzoic acid, p-methiobenzoic acid, benzoic acid, p-methylthio, 4-methylthiobenzoicacid, pubchem10665, acmc-1bqaa
ácido 4-metilsulfanilbenzoico
Especificaciones
4-(Methylthio)benzoic acid
5g
C8H8O2S
2082809
KWHCPERWLHBLOT-UHFFFAOYSA-N
ácido 4-metilsulfanilbenzoico
83230
97%
193°C to 196°C
13205-48-6
MFCD00002555
4-methylthio benzoic acid, 4-methylsulfanyl benzoic acid, benzoic acid, 4-methylthio, p-methylthio benzoic acid, p-methiobenzoic acid, benzoic acid, p-methylthio, 4-methylthiobenzoicacid, pubchem10665, acmc-1bqaa
CSC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
168.21
168.21
Videos
SDS Documentos