Learn More
4'-(Metiltio)acetofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7047221
55.53 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1778-09-2
C9H10OS
166.24
MFCD00039835
JECUZQLBQKNEMW-UHFFFAOYSA-N
4'-methylthio acetophenone, 4-methylthio acetophenone, 4'-methylthioacetophenone, 1-4-methylsulfanyl phenyl ethanone, 4-acetyl thioanisole, 4'-methylmercapto acetophenone, 1-4-methylthio phenyl ethanone, 1-4-methylthio phenyl ethan-1-one, 1-4-methylsulfanylphenyl ethanone
74501
1-(4-metilsulfanilfenil)etanona
CSC1=CC=C(C=C1)C(C)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1778-09-2
C9H10OS
166.24
MFCD00039835
JECUZQLBQKNEMW-UHFFFAOYSA-N
4'-methylthio acetophenone, 4-methylthio acetophenone, 4'-methylthioacetophenone, 1-4-methylsulfanyl phenyl ethanone, 4-acetyl thioanisole, 4'-methylmercapto acetophenone, 1-4-methylthio phenyl ethanone, 1-4-methylthio phenyl ethan-1-one, 1-4-methylsulfanylphenyl ethanone
74501
1-(4-metilsulfanilfenil)etanona
CSC1=CC=C(C=C1)C(C)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4'-(Methylthio)acetophenone
Punto de fusión 80°C to 82°C
Punto de ebullición 135°C (1 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 1860517
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.24
Porcentaje de pureza 99%