Learn More
4'-(Methylthio)acetophenone, 99%
Artikelnummer. 11344905
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
11344905 25 g 25g
11334905 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11344905 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18074.14
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 1778-09-2 | C9H10OS | 166.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1778-09-2
Molecular Formula C9H10OS
Molecular Weight (g/mol) 166.24
MDL Number MFCD00039835
InChI Key JECUZQLBQKNEMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-methylthio acetophenone, 4-methylthio acetophenone, 4'-methylthioacetophenone, 1-4-methylsulfanyl phenyl ethanone, 4-acetyl thioanisole, 4'-methylmercapto acetophenone, 1-4-methylthio phenyl ethanone, 1-4-methylthio phenyl ethan-1-one, 1-4-methylsulfanylphenyl ethanone
PubChem CID 74501
IUPAC Name 1-(4-methylsulfanylphenyl)ethanone
SMILES CSC1=CC=C(C=C1)C(C)=O
Tekniske data
Melting Point 80°C to 82°C
Boiling Point 135°C (1 mmHg)
Quantity 25 g
Beilstein 1860517
Formula Weight 166.24
Percent Purity 99%
Chemical Name or Material 4'-(Methylthio)acetophenone
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.