Learn More
4-(Metiltio)-6-(4-piridil)-1,3,5-triazin-2-amina, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2700854
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
175204-63-4
C9H9N5S
219.266
MFCD00052775
WGDAEWQPJSGFPO-UHFFFAOYSA-N
4-methylthio-6-4-pyridyl-1,3,5-triazin-2-amine, 1,3,5-triazin-2-amine,4-methylthio-6-4-pyridinyl, 4-methylsulfanyl-6-pyridin-4-yl-1,3,5-triazin-2-amine, 4-methylthio-6-pyridin-4-yl-1,3,5-triazin-2-amine, 4-methylthio-6-4-pyridyl-1,3,5-triazine-2-ylamine, maybridge1_006213
2782095
4-metilsulfanil-6-piridin-4-il-1,3,5-triazin-2-amina
CSC1=NC(=NC(=N1)N)C2=CC=NC=C2
175204-63-4
C9H9N5S
219.266
MFCD00052775
WGDAEWQPJSGFPO-UHFFFAOYSA-N
4-methylthio-6-4-pyridyl-1,3,5-triazin-2-amine, 1,3,5-triazin-2-amine,4-methylthio-6-4-pyridinyl, 4-methylsulfanyl-6-pyridin-4-yl-1,3,5-triazin-2-amine, 4-methylthio-6-pyridin-4-yl-1,3,5-triazin-2-amine, 4-methylthio-6-4-pyridyl-1,3,5-triazine-2-ylamine, maybridge1_006213
2782095
4-metilsulfanil-6-piridin-4-il-1,3,5-triazin-2-amina
CSC1=NC(=NC(=N1)N)C2=CC=NC=C2
Nombre del producto químico o material 4-(Methylthio)-6-(4-pyridyl)-1, 3, 5-triazin-2-amine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.27
Porcentaje de pureza 97%