Learn More
4-(Metiltio)-6-(2-tienil)-1,3,5-triazin-2-amina, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2700848
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
175204-61-2
C8H8N4S2
224.3
MFCD00052772
DKBHZJZOKUMDEF-UHFFFAOYSA-N
4-methylthio-6-2-thienyl-1,3,5-triazin-2-amine, 4-methylsulfanyl-6-thiophen-2-yl-1,3,5-triazin-2-amine, 4-methlythio-6-2-thienyl-1,3,5-triazin-2-amine, 1,3,5-triazin-2-amine,4-methylthio-6-2-thienyl, maybridge1_006475, 4-methylthio-6-2-thienyl-1,3,5-triazine-2-ylamine, 4-methylthio-6-thiophen-2-yl-1,3,5-triazin-2-amine
2782092
4-metilsulfanilo-6-tiofen-2-il-1,3,5-triazin-2-amina
CSC1=NC(=NC(=N1)N)C2=CC=CS2
175204-61-2
C8H8N4S2
224.3
MFCD00052772
DKBHZJZOKUMDEF-UHFFFAOYSA-N
4-methylthio-6-2-thienyl-1,3,5-triazin-2-amine, 4-methylsulfanyl-6-thiophen-2-yl-1,3,5-triazin-2-amine, 4-methlythio-6-2-thienyl-1,3,5-triazin-2-amine, 1,3,5-triazin-2-amine,4-methylthio-6-2-thienyl, maybridge1_006475, 4-methylthio-6-2-thienyl-1,3,5-triazine-2-ylamine, 4-methylthio-6-thiophen-2-yl-1,3,5-triazin-2-amine
2782092
4-metilsulfanilo-6-tiofen-2-il-1,3,5-triazin-2-amina
CSC1=NC(=NC(=N1)N)C2=CC=CS2
Nombre del producto químico o material 4-(Methylthio)-6-(2-thienyl)-1, 3, 5-triazin-2-amine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.31
Porcentaje de pureza 97%