Learn More
Ácido 4-metiltiazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3586785
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
20485-41-0
C5H5NO2S
143.16
MFCD00626872
ZGWGSEUMABQEMD-UHFFFAOYSA-N
4-methylthiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl, 4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-5-thiazole carboxylic acid, 4-methylthiazole-5-carboxylicacid, pubchem8416, acmc-209far, 4-27-00-04008 beilstein handbook reference, ksc201q4f
209805
ácido 4-metil-1,3-tiazol-5carboxílico
CC1=C(SC=N1)C(=O)O
20485-41-0
C5H5NO2S
143.16
MFCD00626872
ZGWGSEUMABQEMD-UHFFFAOYSA-N
4-methylthiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl, 4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-5-thiazole carboxylic acid, 4-methylthiazole-5-carboxylicacid, pubchem8416, acmc-209far, 4-27-00-04008 beilstein handbook reference, ksc201q4f
209805
ácido 4-metil-1,3-tiazol-5carboxílico
CC1=C(SC=N1)C(=O)O
Nombre del producto químico o material 4-Methylthiazole-5-carboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.17
Porcentaje de pureza 97%