Learn More
Ácido 4-metiltiazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4813140
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
20485-41-0
C5H5NO2S
143.17
ZGWGSEUMABQEMD-UHFFFAOYSA-N
4-methylthiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl, 4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-5-thiazole carboxylic acid, 4-methylthiazole-5-carboxylicacid, pubchem8416, acmc-209far, 4-27-00-04008 beilstein handbook reference, ksc201q4f
209805
ácido 4-metil-1,3-tiazol-5-carboxílico
CC1=C(SC=N1)C(=O)O
20485-41-0
C5H5NO2S
143.17
ZGWGSEUMABQEMD-UHFFFAOYSA-N
4-methylthiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl, 4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-5-thiazole carboxylic acid, 4-methylthiazole-5-carboxylicacid, pubchem8416, acmc-209far, 4-27-00-04008 beilstein handbook reference, ksc201q4f
209805
ácido 4-metil-1,3-tiazol-5-carboxílico
CC1=C(SC=N1)C(=O)O
Nombre del producto químico o material 4-Methylthiazole-5-carboxylic acid
Punto de fusión 287.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.17
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methylthiazole-5-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.