Learn More
4-Metiltiazol-5-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4090058
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
82294-70-0
C5H5NOS
127.17
MFCD07368277
JJVIEMFQPALZOZ-UHFFFAOYSA-N
4-methylthiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-5-thiazolecarboxaldehyde, 4-methylthiazole-5-carboxaldehyde, 4-methyl-5-formylthiazole, 4-methyl-5-thiazolecarbaldehyde, 5-formyl-4-methylthiazole, 4-methylthiazole-5-aldehyde, 4-methyl-5-thiazolyl aldehyde, 5-thiazolecarboxaldehyde, 4-methyl, 4-methyl-5-thiazole carboxaldehyde
581339
4-metil-1,3-tiazol-5-carbaldehído
CC1=C(SC=N1)C=O
82294-70-0
C5H5NOS
127.17
MFCD07368277
JJVIEMFQPALZOZ-UHFFFAOYSA-N
4-methylthiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-5-thiazolecarboxaldehyde, 4-methylthiazole-5-carboxaldehyde, 4-methyl-5-formylthiazole, 4-methyl-5-thiazolecarbaldehyde, 5-formyl-4-methylthiazole, 4-methylthiazole-5-aldehyde, 4-methyl-5-thiazolyl aldehyde, 5-thiazolecarboxaldehyde, 4-methyl, 4-methyl-5-thiazole carboxaldehyde
581339
4-metil-1,3-tiazol-5-carbaldehído
CC1=C(SC=N1)C=O
Nombre del producto químico o material 4-Methylthiazole-5-carboxaldehyde
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 74.0°C to 76.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.17
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methylthiazole-5-carboxaldehyde
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.