Learn More
Bromuro de 4-metilsulfonilbencilo, téc., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736994
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
53606-06-7
C8H9BrO2S
249.13
MFCD00185849
HGKPAXHJTMHWAH-UHFFFAOYSA-N
1-bromomethyl-4-methylsulfonyl benzene, 4-methylsulfonyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-4-methanesulfonylbenzene, benzene, 1-bromomethyl-4-methylsulfonyl, 4-methylsulphonylbenzyl bromide, 4-methylsulfonyl benzylbromide, 1-bromomethyl-4-methanesulfonyl-benzene, 1-bromomethyl-4-methylsulfonylbenzene, pubchem18666, acmc-1b0ix
2733581
1-(bromometil)-4-metilsulfonilbenceno
CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)CBr
53606-06-7
C8H9BrO2S
249.13
MFCD00185849
HGKPAXHJTMHWAH-UHFFFAOYSA-N
1-bromomethyl-4-methylsulfonyl benzene, 4-methylsulfonyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-4-methanesulfonylbenzene, benzene, 1-bromomethyl-4-methylsulfonyl, 4-methylsulphonylbenzyl bromide, 4-methylsulfonyl benzylbromide, 1-bromomethyl-4-methanesulfonyl-benzene, 1-bromomethyl-4-methylsulfonylbenzene, pubchem18666, acmc-1b0ix
2733581
1-(bromometil)-4-metilsulfonilbenceno
CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)CBr
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Methylsulphonylbenzyl bromide
Punto de fusión 82°C to 86°C
Color Beige a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 2.5 g
Beilstein 06, IV, 2210
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.13
Porcentaje de pureza ≥60%
Grado Técnico
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methylsulphonylbenzyl bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.