Learn More
4-Metilpirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021011
46.13 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
3438-46-8
C5H6N2
94.117
MFCD00006115
LVILGAOSPDLNRM-UHFFFAOYSA-N
pyrimidine, 4-methyl, 4-methyl-pyrimidine, 4-methyl pyrimidine, pubchem20803, 6-methylpyrimidine, 4-methylpyrimidine, ksc226a9b, tpc-h013, 4-methyl-1,3-diazine, pyrimidine, 4-methyl-6ci,7ci,8ci,9ci
18922
4-metilpirimidina
CC1=NC=NC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
3438-46-8
C5H6N2
94.117
MFCD00006115
LVILGAOSPDLNRM-UHFFFAOYSA-N
pyrimidine, 4-methyl, 4-methyl-pyrimidine, 4-methyl pyrimidine, pubchem20803, 6-methylpyrimidine, 4-methylpyrimidine, ksc226a9b, tpc-h013, 4-methyl-1,3-diazine, pyrimidine, 4-methyl-6ci,7ci,8ci,9ci
18922
4-metilpirimidina
CC1=NC=NC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Methylpyrimidine
Densidad 1.03
Punto de ebullición 141°C to 142°C
Temperatura de inflamación 40°C (104°F)
Índice de refracción 1.496
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 105781
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.12
Porcentaje de pureza 98%