missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 4-Methylpiperazine-1-carbonyl chloride, 97%

Marca:  Alfa Aesar™ H55732.06

Detalles adicionales : CAS : 39539-66-7 Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : II

Cantidad. 5g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15492058

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Especificaciones

Identificadores de productos químicos

39539-66-7
162.617
FBAIGEMWTOSCRU-UHFFFAOYSA-N
3016935
CN1CCN(CC1)C(=O)Cl
C6H11ClN2O
MFCD01320509
1-piperazinecarbonyl chloride, 4-methyl, 4-methyl-1-piperazinecarbonyl chloride, 4-methyl-piperazine-1-carbonyl chloride, 4-methylpiperazine-1-carbonylchloride, 1-chlorocarbonyl-4methylpiperazine, 1-methyl-4-chloroformyl-piperazine, 1-chlorocarbonyl-4-methylpiperazine, 1-methyl-4-chlorocarbonylpiperazine, 4-methylpiperazine carbonyl chloride, 4-methyl-piperzine carbonyl chloride
4-methylpiperazine-1-carbonyl chloride

Especificaciones

4-Methylpiperazine-1-carbonyl chloride
1.4980
278°C to 279°C
5g
C6H11ClN2O
UN3265
FBAIGEMWTOSCRU-UHFFFAOYSA-N
4-methylpiperazine-1-carbonyl chloride
3016935
Liquid
1.200g/mL
Air Sensitive
Colorless to Brown
39539-66-7
MFCD01320509
1-piperazinecarbonyl chloride, 4-methyl, 4-methyl-1-piperazinecarbonyl chloride, 4-methyl-piperazine-1-carbonyl chloride, 4-methylpiperazine-1-carbonylchloride, 1-chlorocarbonyl-4methylpiperazine, 1-methyl-4-chloroformyl-piperazine, 1-chlorocarbonyl-4-methylpiperazine, 1-methyl-4-chlorocarbonylpiperazine, 4-methylpiperazine carbonyl chloride, 4-methyl-piperzine carbonyl chloride
CN1CCN(CC1)C(=O)Cl
162.617
162.62
97%
Videos
SDS Documentos