missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-metilpentano-2-uno, extra puro, SLR, Fisher Chemical

Catalog Number p-7073317
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
108-10-1
C6H12O
100.161
8938
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
7909
CHEBI:82344
4-metilpentano-2-uno
CC(C)CC(=O)C
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
108-10-1
C6H12O
100.161
8938
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
7909
CHEBI:82344
4-metilpentano-2-uno
CC(C)CC(=O)C
Punto de fusión -84°C
Color Incolora
Punto de ebullición 117.4°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16g/mol
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methylpentan-2-one
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'