Learn More
4-Metilbifenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022093
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
644-08-6
C13H12
168.24
MFCD00008544
ZZLCFHIKESPLTH-UHFFFAOYSA-N
4-methylbiphenyl, 4-phenyltoluene, 4-methyl-1,1'-biphenyl, p-methylbiphenyl, p-methyldiphenyl, 4-methyldiphenyl, 1,1'-biphenyl, 4-methyl, biphenyl, 4-methyl, p-phenyltoluene, 4-methylphenyl benzene
12566
CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
644-08-6
C13H12
168.24
MFCD00008544
ZZLCFHIKESPLTH-UHFFFAOYSA-N
4-methylbiphenyl, 4-phenyltoluene, 4-methyl-1,1'-biphenyl, p-methylbiphenyl, p-methyldiphenyl, 4-methyldiphenyl, 1,1'-biphenyl, 4-methyl, biphenyl, 4-methyl, p-phenyltoluene, 4-methylphenyl benzene
12566
CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
4-Methylbiphenyl, is used as a flavoring ingredient in food industry. It is also used as an intermediate in agrochemcial, dyestuff, flavor and fragrance, pharmaceutical, syntheses material. It is also used as an OLED intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-metilbifenilo se utiliza como ingrediente aromatizante en la industria alimentaria. También se utiliza como sustancia intermedia en productos agroquímicos, colorantes, sabores y fragancias, productos farmacéuticos y material de síntesis. También se utiliza como sustancia intermedia de OLED.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en alcohol y éter, muy soluble en disolventes orgánicos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Methylbiphenyl
Punto de fusión 44°C to 48°C
Densidad 1.015
Punto de ebullición 267°C to 268°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 1 g
Beilstein 1904468
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in alcohol and ether,very soluble in organic solvents.
Nombre IUPAC 1-metilo-4-fenilbenceno
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.24
Porcentaje de pureza 98%