Learn More
Cloruro de 4'-metilbifenilo-4-sulfonilo, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number 15299676
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
101366-51-2
C13H11ClO2S
266.75
DBYXACYHGMSPMQ-UHFFFAOYSA-N
4'-methylbiphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-methyl 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-4-methylphenyl benzenesulfonyl chloride, 4-4-methylphenyl phenyl sulphonyl chloride, 4'-methyl-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-p-tolyl benzenesulfonyl chloride, acmc-20amef, 4-4-chlorosulphonyl phenyl toluene, 4-chlorosulphonyl-4'-methylbiphenyl
2794758
cloruro 4-(4-metilfenil)bencenosulfonilo
CC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
101366-51-2
C13H11ClO2S
266.75
DBYXACYHGMSPMQ-UHFFFAOYSA-N
4'-methylbiphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-methyl 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-4-methylphenyl benzenesulfonyl chloride, 4-4-methylphenyl phenyl sulphonyl chloride, 4'-methyl-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-p-tolyl benzenesulfonyl chloride, acmc-20amef, 4-4-chlorosulphonyl phenyl toluene, 4-chlorosulphonyl-4'-methylbiphenyl
2794758
cloruro 4-(4-metilfenil)bencenosulfonilo
CC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Nombre del producto químico o material 4'-Methylbiphenyl-4-sulfonyl chloride
Punto de fusión 107.0°C to 110.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.75
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4'-Methylbiphenyl-4-sulfonyl chloride, 97%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.