Learn More
4-metilbencilo cianuro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10590034
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
2947-61-7
C9H9N
131.18
MFCD00001922
RNHKXHKUKJXLAU-UHFFFAOYSA-N
4-methylbenzyl cyanide, 4-methylphenylacetonitrile, p-tolylacetonitrile, p-methylbenzyl cyanide, 2-4-methylphenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-methyl, 4-methylphenyl acetonitrile, 4-methylbenzeneacetonitrile, 4-methylbenzylcyanide, 2-p-tolylacetonitrile
76280
2-(4-metilfenil)acetonitrilo
CC1=CC=C(CC#N)C=C1
2947-61-7
C9H9N
131.18
MFCD00001922
RNHKXHKUKJXLAU-UHFFFAOYSA-N
4-methylbenzyl cyanide, 4-methylphenylacetonitrile, p-tolylacetonitrile, p-methylbenzyl cyanide, 2-4-methylphenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-methyl, 4-methylphenyl acetonitrile, 4-methylbenzeneacetonitrile, 4-methylbenzylcyanide, 2-p-tolylacetonitrile
76280
2-(4-metilfenil)acetonitrilo
CC1=CC=C(CC#N)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Methylbenzyl cyanide
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 18°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9900g/mL
Punto de ebullición 242°C to 243°C
Temperatura de inflamación 106°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4CH2CN
Índice de refracción 1.5170 to 1.5195
Cantidad 100 g
Beilstein 09, 530
Gravedad específica 0.99
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ethyl ether,benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methylbenzyl cyanide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.