Learn More
Clorhidrato de 4-metilbenzhidrilamina, soportado por polímeros, 1 % de entrecruzamiento, 100-200 mallas, 0,5-1 mmol/g en PS-DVB, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7059351
53.53 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
5267-49-2
C14H16ClN
233.74
MFCD00801150
NHTZSJKMWBONMD-UHFFFAOYNA-N
4-methylphenyl phenyl methanamine hydrochloride, 4-methylphenyl phenyl methyl amine hydrochloride, 4-methylbenzhydrylamine hydrochloride, phenyl p-tolyl methanamine hydrochloride, 4-methylphenyl phenyl methyl amine hcl, 4-methylphenyl-phenylmethanamine hydrochloride
2734294
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
5267-49-2
C14H16ClN
233.74
MFCD00801150
NHTZSJKMWBONMD-UHFFFAOYNA-N
4-methylphenyl phenyl methanamine hydrochloride, 4-methylphenyl phenyl methyl amine hydrochloride, 4-methylbenzhydrylamine hydrochloride, phenyl p-tolyl methanamine hydrochloride, 4-methylphenyl phenyl methyl amine hcl, 4-methylphenyl-phenylmethanamine hydrochloride
2734294
Hydrochloride resins have been used to study the treatment of hyperphosphataemia in patients with end-stage renal failure. And also used for attachment of linkers in a similar manner to PL-AMS Resin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Methylbenzhydrylamine hydrochloride
Nombre de nota Polymer-supported, 1% cross-linked, 0.5 to 1.0 mmol/g on PS-DVB
Color Blanco a amarillo
Tamaño de malla 100 to 200 Mesh
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Suspended in DCM/DFM(1:1).
Forma física Gránulos