missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Metilbencenosulfonhidrazida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3758072
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
1576-35-8
C7H10N2O2S
186.23
MFCD00007588
ICGLPKIVTVWCFT-UHFFFAOYSA-N
4-methylbenzenesulfonhydrazide, p-toluenesulfonhydrazide, tosylhydrazine, p-toluenesulfonyl hydrazide, tosylhydrazide, p-tosylhydrazine, p-toluenesulfonylhydrazine, celogen tsh, ptsh, 4-toluenesulfonyl hydrazide
15303
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NN
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
1576-35-8
C7H10N2O2S
186.23
MFCD00007588
ICGLPKIVTVWCFT-UHFFFAOYSA-N
4-methylbenzenesulfonhydrazide, p-toluenesulfonhydrazide, tosylhydrazine, p-toluenesulfonyl hydrazide, tosylhydrazide, p-tosylhydrazine, p-toluenesulfonylhydrazine, celogen tsh, ptsh, 4-toluenesulfonyl hydrazide
15303
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NN

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Methylbenzenesulfonhydrazide
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 109.0°C to 113.0°C
Color Gris a blanco o blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CH3C6H4SO2NHNH2
Cantidad 25 g
Beilstein 11, II, 66
Fieser 01,1185; 02,417; 03,293; 04,511; 05,678; 06,598; 07,375; 08,489; 09,472
Índice Merck 15, 9694
Información de solubilidad Solubility in water: 5g/L (15°C)
Nombre IUPAC 4-metilbenzenosulfonohidrazida
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.23
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methylbenzenesulfonhydrazide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H228-Sólido inflamable.
  • EUH044-Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'