Learn More
4-Metilanisol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3779026
15.13 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
104-93-8
C8H10O
122.17
MFCD00008413
CHLICZRVGGXEOD-UHFFFAOYSA-N
4-methylanisole, p-methylanisole, 4-methoxytoluene, p-methoxytoluene, benzene, 1-methoxy-4-methyl, p-cresyl methyl ether, p-cresol methyl ether, anisole, p-methyl, methyl p-tolyl ether, p-tolyl methyl ether
7731
1-metoxi-4-metilbenceno
CC1=CC=C(C=C1)OC
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
104-93-8
C8H10O
122.17
MFCD00008413
CHLICZRVGGXEOD-UHFFFAOYSA-N
4-methylanisole, p-methylanisole, 4-methoxytoluene, p-methoxytoluene, benzene, 1-methoxy-4-methyl, p-cresyl methyl ether, p-cresol methyl ether, anisole, p-methyl, methyl p-tolyl ether, p-tolyl methyl ether
7731
1-metoxi-4-metilbenceno
CC1=CC=C(C=C1)OC
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Methylanisole
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -50°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9600g/mL
Punto de ebullición 174°C
Temperatura de inflamación 53°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4OCH3
Índice de refracción 1.5100 to 1.513
Cantidad 5 g
Beilstein 06, 392
Gravedad específica 0.96
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alchol
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido