Learn More
4-Methylaminophenol sulfate, 99%, extra pure, Acros Organics
16.80€ - 367.40€
CAS 55-55-0
Fórmula molecular C14H18N2O2·H2SO4
Molecular Weight (g/mol) 344.38
Número MDL MFCD00013140
Sinónimo Metol
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
10479070 SDS Ver documentos Acros Organics
156800050
5g 16.80€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 10-03-2020
Añadir a la cesta
10764641 SDS Ver documentos Acros Organics
156801000
100g 29.90€
100 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 10-03-2020
Añadir a la cesta
10011700 SDS Ver documentos Acros Organics
156805000
500g 93.50€
500 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 10-03-2020
Añadir a la cesta
10714294 SDS Ver documentos Acros Organics
156800025
2.5kg 367.40€
2.50 Kg Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 10-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
55-55-0
344.38
Metol
C14H18N2O2·H2SO4
MFCD00013140
Especificaciones
4-Methylaminophenol sulfate
1.5770g/mL
Authentic
Glass Bottle
1.577
260.0°C
99%
98.5
99%
(CH3NHC6H4OH)2·H2SO4
13, 441
Metol
344.38
Crystals or Crystalline Powder
Extra Pure
Decomposition Information: >260°C
0.15% max.
0.3% max.
0.15% max
Beige to White or Gray
5g
55-55-0
100.0
C14H18N2O2·H2SO4
MFCD00013140
15, 6091
Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: soluble in 20 parts cold water,soluble in 6 parts boiling water,slightly soluble in alcohol,insoluble in ether
344.38
99%
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 4-Methylaminophenol sulfate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.