Learn More
Sulfato de 4-metilaminofenol, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10714294
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
55-55-0
C14H18N2O2·H2SO4
344.38
MFCD00013140
Metol
55-55-0
C14H18N2O2·H2SO4
344.38
MFCD00013140
Metol
Sulfato de 4-metilaminofenol, 99 %, C14H18N2O2.H2SO4, número CAS-55-55-0, metol, 500 g, 13, 441, 100,0, 98,5, beige a blanco o gris, información de descomposición:>260 °C, 1,5770 g/ml, 200-237-1, 344.38, extrapuro, palabra de aviso de GHS:Advertencia
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Methylaminophenol sulfate
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Información de descomposición Decomposition Information: >260°C
Punto de fusión 260.0°C
Color Beige a blanco o gris
Densidad 1.5770g/mL
Residuos de ignición 0.15% max.
Pérdida por secado 0.3% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (CH3NHC6H4OH)2·H2SO4
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 13, 441
Índice Merck 15, 6091
Gravedad específica 1.577
Información de solubilidad Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: soluble in 20 parts cold water,soluble in 6 parts boiling water,slightly soluble in alcohol,insoluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.38
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methylaminophenol sulfate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.