missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sulfato de 4-(metilamino)fenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7023142
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
55-55-0
C14H18N2O2·H2SO4
MFCD00013140
Bis(4-hydroxy-N-methylanilinium) sulfate; Metol
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
55-55-0
C14H18N2O2·H2SO4
MFCD00013140
Bis(4-hydroxy-N-methylanilinium) sulfate; Metol

4-(Methylamino)phenol sulfate, is a is a popular photographic developer used in black & white photography. It is also an excellent developing agent for most continuous tone developer applications, and it has been widely used in published developer formulas as well as commercial products.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El sulfato de 4-(metilamino)fenol es un revelador fotográfico muy utilizado en la fotografía en blanco y negro. También es un excelente agente de revelado para la mayoría de las aplicaciones de revelado de tonos continuos, y se ha utilizado con frecuencia en fórmulas de revelado publicadas, así como en productos comerciales.

Solubilidad
es soluble en agua (50 mg/ml).

Notas
almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Manténgase alejado de ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-(Methylamino)phenol sulfate
Punto de fusión ∼260°C (decomposition)
Cantidad 50 g
Número UN UN2811
Beilstein 3919382
Sensibilidad Air and light sensitive
Índice Merck 14,6017
Información de solubilidad It is soluble in water (50mg/mL).
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.38
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'