Learn More
Ácido 4-(metilamino)benzoico 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7082138
17.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10541-83-0
C8H9NO2
151.165
MFCD00002535
ZVIDMSBTYRSMAR-UHFFFAOYSA-N
4-methylamino benzoic acid, benzoic acid, 4-methylamino, p-methylaminobenzoic acid, n-methyl-4-aminobenzoic acid, 4-n-methylamino benzoic acid, n-methyl-4-aminobenzoate, benzoic acid, p-methylamino, 4-methylamino-benzoic acid, p-methylamino benzoic acid, p-n-methylamino benzoic acid
66345
CHEBI:7308
ácido 4-(metilamino)benzoico
CNC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10541-83-0
C8H9NO2
151.165
MFCD00002535
ZVIDMSBTYRSMAR-UHFFFAOYSA-N
4-methylamino benzoic acid, benzoic acid, 4-methylamino, p-methylaminobenzoic acid, n-methyl-4-aminobenzoic acid, 4-n-methylamino benzoic acid, n-methyl-4-aminobenzoate, benzoic acid, p-methylamino, 4-methylamino-benzoic acid, p-methylamino benzoic acid, p-n-methylamino benzoic acid
66345
CHEBI:7308
ácido 4-(metilamino)benzoico
CNC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
4-(Methylamino)benzoic acid important for the preparation of other pharmaceutical products, dyes, flavors, and preservatives. .For the preparation of medicines and other fine chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-(metilamino)benzoico es importante para la preparación de otros productos farmacéuticos, colorantes, sabores y conservantes. Para la preparación de medicamentos y otros productos químicos finos.
Solubilidad
Ligeramente soluble. Soluble en alcohol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4- (Methylamino)benzoic acid
Punto de fusión 158°C to 160°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2082805
Información de solubilidad Slightly soluble. Soluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.17
Porcentaje de pureza 97%