missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Metil-7-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazina, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-4510123
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
519054-54-7
C15H22BNO3
275.16
MFCD04115377
QRAOZQGIUIDZQZ-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine, 4-methyl-7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-7-ylboronic acid pinacol ester, 4-methyl-7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydro-1,4-benzoxazine, 4-methyl-7-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydro-1,4-benzoxazine, 4-methyl-7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan, 4-methyl-7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine, 4-methyl-7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine, 4-methyl-7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2,-dioxaborolan-2-yl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine, 4-methyl-7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-d ioxaborolan-2-yl-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine
2795301
4-methyl-7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
CN1CCOC2=C1C=CC(=C2)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
519054-54-7
C15H22BNO3
275.16
MFCD04115377
QRAOZQGIUIDZQZ-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine, 4-methyl-7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-7-ylboronic acid pinacol ester, 4-methyl-7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydro-1,4-benzoxazine, 4-methyl-7-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydro-1,4-benzoxazine, 4-methyl-7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan, 4-methyl-7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine, 4-methyl-7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine, 4-methyl-7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2,-dioxaborolan-2-yl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine, 4-methyl-7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-d ioxaborolan-2-yl-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine
2795301
4-methyl-7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
CN1CCOC2=C1C=CC(=C2)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.15
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'