Learn More
ácido (4-metil-6,7-dihidro-4H-tieno[3,2-c]piran-4-il)acético, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3541080
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
57153-43-2
C10H12O3S
212.263
MFCD01850960
MBZWBAMMUGJINB-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-6,7-dihydro-4h-thieno 3,2-c pyran-4-yl acetic acid, 4-methyl-6h,7h-thieno 3,2-c pyran-4-yl acetic acid, 4h-thieno 3,2-c pyran-4-aceticacid, 6,7-dihydro-4-methyl, 2-4-methyl-6,7-dihydro-4h-thieno 3,2-c pyran-4-yl acetic acid, 2-4-methyl-6,7-dihydro-4h-thiopheno 3,2-c pyran-4-yl acetic acid
12225898
ácido 2-(4-metil-6,7-dihidrotieno[3,2-c]piran-4-il)acético
CC1(C2=C(CCO1)SC=C2)CC(=O)O
57153-43-2
C10H12O3S
212.263
MFCD01850960
MBZWBAMMUGJINB-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-6,7-dihydro-4h-thieno 3,2-c pyran-4-yl acetic acid, 4-methyl-6h,7h-thieno 3,2-c pyran-4-yl acetic acid, 4h-thieno 3,2-c pyran-4-aceticacid, 6,7-dihydro-4-methyl, 2-4-methyl-6,7-dihydro-4h-thieno 3,2-c pyran-4-yl acetic acid, 2-4-methyl-6,7-dihydro-4h-thiopheno 3,2-c pyran-4-yl acetic acid
12225898
ácido 2-(4-metil-6,7-dihidrotieno[3,2-c]piran-4-il)acético
CC1(C2=C(CCO1)SC=C2)CC(=O)O
Nombre del producto químico o material (4-Methyl-6, 7-dihydro-4H-thieno[3, 2-c]pyran-4-yl)acetic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.27
Porcentaje de pureza 97%