missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Metil-3-nitrofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number 11309828
142.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.


Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
250 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2042-14-0
C7H7NO3
153.137
MFCD00007244
BQEXDUKMTVYBRK-UHFFFAOYSA-N
3-nitro-4-methylphenol, 3-nitro-p-cresol, 4-methyl-3-nitro-phenol, 4-hydroxy-2-nitrotoluene, 2-nitro-4-hydroxytoluene, phenol, 4-methyl-3-nitro, p-cresol, 3-nitro, unii-4b422hud6h, 4-methyl-5-nitrophenol
16271
4-metil-3-nitrofenol
CC1=C(C=C(C=C1)O)[N+](=O)[O-]
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2042-14-0
C7H7NO3
153.137
MFCD00007244
BQEXDUKMTVYBRK-UHFFFAOYSA-N
3-nitro-4-methylphenol, 3-nitro-p-cresol, 4-methyl-3-nitro-phenol, 4-hydroxy-2-nitrotoluene, 2-nitro-4-hydroxytoluene, phenol, 4-methyl-3-nitro, p-cresol, 3-nitro, unii-4b422hud6h, 4-methyl-5-nitrophenol
16271
4-metil-3-nitrofenol
CC1=C(C=C(C=C1)O)[N+](=O)[O-]

It is used as a chemical, pharmaceutical and OLED intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-3-nitrophenol
Punto de fusión 77°C to 81°C
Olor Phenol-like
Cantidad 50 g
Número UN UN2446
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'