Learn More
Ácido 4-metil-3-nitrobenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-165175
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
96-98-0
C8H7NO4
181.15
MFCD00007174
BBEWSMNRCUXQRF-UHFFFAOYSA-N
7319
CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
96-98-0
C8H7NO4
181.15
MFCD00007174
BBEWSMNRCUXQRF-UHFFFAOYSA-N
7319
CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-3-nitrobenzoic acid
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 187.0°C to 190.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H3(NO2)CO2H
Cantidad 25 g
Beilstein 09, 502
Sinónimo 4-methyl-3-nitrobenzoic acid, 3-nitro-4-methylbenzoic acid, 3-nitro-p-toluic acid, benzoic acid, 4-methyl-3-nitro, 3-nitro-para-toluic acid, m-nitro-p-toluic acid, 4-methyl-3-nitro-benzoic acid, p-toluic acid, 3-nitro, 3-nitro-4-methyl benzoic acid, benzoic acid,4-methyl-3-nitro
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohols
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino