Learn More
4-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carbonitrile, 97%, Maybridge
Marca:  Maybridge CC62016DE
Detalles adicionales : CAS : 912569-63-2 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
Envase Amber Glass Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11316855
  • 380.70€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 04-06-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
912569-63-2
175.191
VLSVLSBIHZDQTF-UHFFFAOYSA-N
24229651
CN1CCOC2=C1N=CC(=C2)C#N
C9H9N3O
MFCD09065019
4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carbonitrile, 4-methyl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carbonitrile, 4-methyl-2h,3h-pyridino 2,3-e 1,4-oxazine-7-carbonitrile, 2h-pyrido 3,2-b-1,4-oxazine-7-carbonitrile,3,4-dihydro-4-methyl
4-methyl-2,3-dihydropyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carbonitrile
Especificaciones
4-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carbonitrile
5g
96.5
97%
MFCD09065019
VLSVLSBIHZDQTF-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-2,3-dihydropyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carbonitrile
24229651
97%
Amber Glass Bottle
912569-63-2
100.0
C9H9N3O
4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carbonitrile, 4-methyl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carbonitrile, 4-methyl-2h,3h-pyridino 2,3-e 1,4-oxazine-7-carbonitrile, 2h-pyrido 3,2-b-1,4-oxazine-7-carbonitrile,3,4-dihydro-4-methyl
CN1CCOC2=C1N=CC(=C2)C#N
175.191
175.19
Videos
SDS Documentación