Learn More
4-Metil-3,4-dihidro-2H-pirido[3,2-b][1,4]oxazina-7-carbonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3522532
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
912569-63-2
C9H9N3O
175.191
MFCD09065019
VLSVLSBIHZDQTF-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carbonitrile, 4-methyl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carbonitrile, 4-methyl-2h,3h-pyridino 2,3-e 1,4-oxazine-7-carbonitrile, 2h-pyrido 3,2-b-1,4-oxazine-7-carbonitrile,3,4-dihydro-4-methyl
24229651
4-metil-2,3-dihidropirido[3,2-b][1,4]oxazina-7-carbonitrilo
CN1CCOC2=C1N=CC(=C2)C#N
912569-63-2
C9H9N3O
175.191
MFCD09065019
VLSVLSBIHZDQTF-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carbonitrile, 4-methyl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carbonitrile, 4-methyl-2h,3h-pyridino 2,3-e 1,4-oxazine-7-carbonitrile, 2h-pyrido 3,2-b-1,4-oxazine-7-carbonitrile,3,4-dihydro-4-methyl
24229651
4-metil-2,3-dihidropirido[3,2-b][1,4]oxazina-7-carbonitrilo
CN1CCOC2=C1N=CC(=C2)C#N
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carbonitrile
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.19
Porcentaje de pureza 97%