Learn More
(4-Metil-3,4-dihidro-2H-pirido[3,2-b][1,4]oxacin-7-il)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3541079
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
921938-81-0
C9H12N2O2
180.207
MFCD09817507
PPBFQXGUORHMBA-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methanol, 4-methyl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methanol, 4-methyl-2h,3h-pyridino 2,3-e 1,4-oxazin-7-yl methan-1-ol, 2h-pyrido 3,2-b-1,4-oxazine-7-methanol,3,4-dihydro-4-methyl
24229648
(4-metil-2,3-dihidropirido[3,2-b][1,4]oxacin-7-il)metanol
CN1CCOC2=C1N=CC(=C2)CO
921938-81-0
C9H12N2O2
180.207
MFCD09817507
PPBFQXGUORHMBA-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methanol, 4-methyl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methanol, 4-methyl-2h,3h-pyridino 2,3-e 1,4-oxazin-7-yl methan-1-ol, 2h-pyrido 3,2-b-1,4-oxazine-7-methanol,3,4-dihydro-4-methyl
24229648
(4-metil-2,3-dihidropirido[3,2-b][1,4]oxacin-7-il)metanol
CN1CCOC2=C1N=CC(=C2)CO
Nombre del producto químico o material (4-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-7-yl)methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.21
Porcentaje de pureza 97%