Learn More
4-Methyl-2-pyrid-4-yl-1,3-thiazole-5-carbonyl chloride hydrochloride, 90%, Maybridge
Marca:  Maybridge CC58652DA
Detalles adicionales : CAS : 953408-88-3 Peso : 0.05100kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : II
Cantidad. 1g
Envase Amber Glass Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10420574
  • 110.60€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 05-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
953408-88-3
275.147
XERFFSPGBNKEDT-UHFFFAOYSA-N
24229588
CC1=C(SC(=N1)C2=CC=NC=C2)C(=O)Cl.Cl
C10H8Cl2N2OS
MFCD09879910
4-methyl-2-pyrid-4-yl-1,3-thiazole-5-carbonyl chloride hydrochloride, 4-methyl-2-pyridin-4-yl-1,3-thiazole-5-carbonyl chloride hydrochloride, 4-methyl-2-pyrid-4-yl-1,3-thiazole-5-carbonyl chloride hydrochloride, 4-methyl-2-pyridin-4-yl-1,3-thiazole-5-carbonyl chloride-hydrogen chloride 1/1, 5-thiazolecarbonylchloride, 4-methyl-2-4-pyridinyl-, hydrochloride 1:1
4-methyl-2-pyridin-4-yl-1,3-thiazole-5-carbonyl chloride;hydrochloride
Especificación
4-Methyl-2-pyrid-4-yl-1, 3-thiazole-5-carbonyl chloride hydrochloride
1g
89.5
90%
MFCD09879910
XERFFSPGBNKEDT-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-2-pyridin-4-yl-1,3-thiazole-5-carbonyl chloride;hydrochloride
24229588
90%
Amber Glass Bottle
953408-88-3
100.0
C10H8Cl2N2OS
4-methyl-2-pyrid-4-yl-1,3-thiazole-5-carbonyl chloride hydrochloride, 4-methyl-2-pyridin-4-yl-1,3-thiazole-5-carbonyl chloride hydrochloride, 4-methyl-2-pyrid-4-yl-1,3-thiazole-5-carbonyl chloride hydrochloride, 4-methyl-2-pyridin-4-yl-1,3-thiazole-5-carbonyl chloride-hydrogen chloride 1/1, 5-thiazolecarbonylchloride, 4-methyl-2-4-pyridinyl-, hydrochloride 1:1
CC1=C(SC(=N1)C2=CC=NC=C2)C(=O)Cl.Cl
275.147
275.16
Videos
SDS Documentación