Learn More
Clorhidrato de 4-metil-2-pirid-4-il-1,3-tiazol-5-carbonilo, 90 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3586784
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
953408-88-3
C10H8Cl2N2OS
275.147
MFCD09879910
XERFFSPGBNKEDT-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-2-pyrid-4-yl-1,3-thiazole-5-carbonyl chloride hydrochloride, 4-methyl-2-pyridin-4-yl-1,3-thiazole-5-carbonyl chloride hydrochloride, 4-methyl-2-pyridin-4-yl-1,3-thiazole-5-carbonyl chloride-hydrogen chloride 1/1, 5-thiazolecarbonylchloride, 4-methyl-2-4-pyridinyl-, hydrochloride 1:1
24229588
cloruro de 4-metil-2-piridin-4-il-1,3-tiazol-5-carbonilo;clorhidrato
CC1=C(SC(=N1)C2=CC=NC=C2)C(=O)Cl.Cl
953408-88-3
C10H8Cl2N2OS
275.147
MFCD09879910
XERFFSPGBNKEDT-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-2-pyrid-4-yl-1,3-thiazole-5-carbonyl chloride hydrochloride, 4-methyl-2-pyridin-4-yl-1,3-thiazole-5-carbonyl chloride hydrochloride, 4-methyl-2-pyridin-4-yl-1,3-thiazole-5-carbonyl chloride-hydrogen chloride 1/1, 5-thiazolecarbonylchloride, 4-methyl-2-4-pyridinyl-, hydrochloride 1:1
24229588
cloruro de 4-metil-2-piridin-4-il-1,3-tiazol-5-carbonilo;clorhidrato
CC1=C(SC(=N1)C2=CC=NC=C2)C(=O)Cl.Cl
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-2-pyrid-4-yl-1, 3-thiazole-5-carbonyl chloride hydrochloride
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.16
Porcentaje de pureza 90%