Learn More
4-Metil-2-pirid-4-il-1,3-tiazol-5-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3586783
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
892502-19-1
C10H8N2OS
204.247
MFCD09817496
DBJGBXWDMYPPLF-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-2-pyridin-4-yl thiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-pyridin-4-yl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-pyrid-4-yl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-pyridin-4-yl-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde, 5-formyl-4-methyl-2-pyridin-4-yl-1,3-thiazole, 5-thiazolecarboxaldehyde,4-methyl-2-4-pyridinyl, 4-methyl-2-4-pyridyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
24229586
4-metil-2-piridin-4-il-1,3-tiazol-5-carbaldehído
CC1=C(SC(=N1)C2=CC=NC=C2)C=O
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
892502-19-1
C10H8N2OS
204.247
MFCD09817496
DBJGBXWDMYPPLF-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-2-pyridin-4-yl thiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-pyridin-4-yl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-pyrid-4-yl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-pyridin-4-yl-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde, 5-formyl-4-methyl-2-pyridin-4-yl-1,3-thiazole, 5-thiazolecarboxaldehyde,4-methyl-2-4-pyridinyl, 4-methyl-2-4-pyridyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
24229586
4-metil-2-piridin-4-il-1,3-tiazol-5-carbaldehído
CC1=C(SC(=N1)C2=CC=NC=C2)C=O
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-2-pyrid-4-yl-1, 3-thiazole-5-carbaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.25
Porcentaje de pureza 97%