Learn More
4-Metil-2-pirid-4-il-1,3-tiazol-5-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Spécification
Nombre del producto químico o material | 4-Methyl-2-pyrid-4-yl-1, 3-thiazole-5-carbaldehyde |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.25 |
Porcentaje de pureza | 97% |