Learn More
(4-metil-2-pirid-4-il-1,3-tiazol-5-il)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3586536
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
886851-57-6
C10H10N2OS
206.26
MFCD09817497
WSBUFMYJALKFHJ-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-2-pyridin-4-yl thiazol-5-yl methanol, 4-methyl-2-pyridin-4-yl-1,3-thiazol-5-yl methanol, 4-methyl-2-pyrid-4-yl-1,3-thiazol-5-yl methanol, 5-hydroxymethyl-4-methyl-2-pyridin-4-yl-1,3-thiazole, 5-thiazolemethanol,4-methyl-2-4-pyridinyl, 4-methyl-2-4-pyridyl-1,3-thiazol-5-yl methan-1-ol
20110144
CC1=C(CO)SC(=N1)C1=CC=NC=C1
886851-57-6
C10H10N2OS
206.26
MFCD09817497
WSBUFMYJALKFHJ-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-2-pyridin-4-yl thiazol-5-yl methanol, 4-methyl-2-pyridin-4-yl-1,3-thiazol-5-yl methanol, 4-methyl-2-pyrid-4-yl-1,3-thiazol-5-yl methanol, 5-hydroxymethyl-4-methyl-2-pyridin-4-yl-1,3-thiazole, 5-thiazolemethanol,4-methyl-2-4-pyridinyl, 4-methyl-2-4-pyridyl-1,3-thiazol-5-yl methan-1-ol
20110144
CC1=C(CO)SC(=N1)C1=CC=NC=C1
Nombre del producto químico o material (4-Methyl-2-pyrid-4-yl-1, 3-thiazol-5-yl)methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC [4-metil-2-(piridin-4-il)-1,3-tiazol-5-il]metanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.27
Porcentaje de pureza 97%