Learn More
4-Metil-2-pirid-3-il-1,3-tiazol-5-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10632675
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
958443-39-5
C10H8N2OS
204.247
MFCD12198119
KHHZRQVJLBGSNM-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-2-pyridin-3-yl thiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-pyrid-3-yl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-pyridin-3-yl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-pyridin-3-yl-thiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-3-pyridyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
43811058
4-metil-2-piridin-3-il-1,3-tiazol-5-carbaldehído
CC1=C(SC(=N1)C2=CN=CC=C2)C=O
958443-39-5
C10H8N2OS
204.247
MFCD12198119
KHHZRQVJLBGSNM-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-2-pyridin-3-yl thiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-pyrid-3-yl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-pyridin-3-yl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-pyridin-3-yl-thiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-3-pyridyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
43811058
4-metil-2-piridin-3-il-1,3-tiazol-5-carbaldehído
CC1=C(SC(=N1)C2=CN=CC=C2)C=O
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-2-pyrid-3-yl-1, 3-thiazole-5-carbaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.25
Porcentaje de pureza 97%