Learn More
(4-Metil-2-fenil-5-pirimidinil)metanol, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (4-Methyl-2-phenyl-5-pyrimidinyl)methanol |
% mín. CAS | 94.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.24 |
Porcentaje de pureza | 95% |