Learn More
Ácido 4-metil-2-fenil-5-carboxílico, 97 %
Catalog Number p-4510223
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
103249-79-2
C12H10N2O2
214.224
ZPXPNKCBUXSJFK-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 4-methyl-2-phenyl, acmc-1c8q0, 2-phenyl-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid,4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenyl-pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl
239975
ácido 4-metil-2-fenilpirimidina-5-carboxílico
CC1=NC(=NC=C1C(=O)O)C2=CC=CC=C2
103249-79-2
C12H10N2O2
214.224
ZPXPNKCBUXSJFK-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 4-methyl-2-phenyl, acmc-1c8q0, 2-phenyl-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid,4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenyl-pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl
239975
ácido 4-metil-2-fenilpirimidina-5-carboxílico
CC1=NC(=NC=C1C(=O)O)C2=CC=CC=C2
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.22
Porcentaje de pureza 97%