Learn More
4-Methyl-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 97%
78.40€ - 214.10€
CAS 103249-79-2
Fórmula molecular C12H10N2O2
Molecular Weight (g/mol) 214.224
InChI Key ZPXPNKCBUXSJFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 4-methyl-2-phenyl, acmc-1c8q0, 2-phenyl-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid,4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenyl-pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl
PubChem CID 239975
IUPAC Name 4-methyl-2-phenylpyrimidine-5-carboxylic acid
SMILES CC1=NC(=NC=C1C(=O)O)C2=CC=CC=C2
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
10782663 SDS Ver documentos Maybridge
CC20201DA
1g 78.40€
1 g Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-06-2020
Ajouter au panier
11300587 FDS Afficher les documents Maybridge
CC20201DE
5g 131.60€
5 g Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-06-2020
Ajouter au panier
10564505 FDS Afficher les documents Maybridge
CC20201EA
10g 214.10€
10 g Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-06-2020
Ajouter au panier
Spécification
Identifiants chimiques
103249-79-2
214.224
4-methyl-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 4-methyl-2-phenyl, acmc-1c8q0, 2-phenyl-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid,4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenyl-pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl
4-methyl-2-phenylpyrimidine-5-carboxylic acid
C12H10N2O2
ZPXPNKCBUXSJFK-UHFFFAOYSA-N
239975
CC1=NC(=NC=C1C(=O)O)C2=CC=CC=C2
Spécification
4-Methyl-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid
1g
97%
4-methyl-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 4-methyl-2-phenyl, acmc-1c8q0, 2-phenyl-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid,4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenyl-pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl
CC1=NC(=NC=C1C(=O)O)C2=CC=CC=C2
214.224
214.22
Amber glass bottle
103249-79-2
C12H10N2O2
ZPXPNKCBUXSJFK-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-2-phenylpyrimidine-5-carboxylic acid
239975
97%