Learn More
4-Methyl-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 97%
Marca:  Maybridge CC20201DE
Detalles adicionales : CAS : 103249-79-2 Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11300587
  • 131.60€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 11-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
103249-79-2
214.224
4-methyl-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 4-methyl-2-phenyl, acmc-1c8q0, 2-phenyl-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid,4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenyl-pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl
4-methyl-2-phenylpyrimidine-5-carboxylic acid
C12H10N2O2
ZPXPNKCBUXSJFK-UHFFFAOYSA-N
239975
CC1=NC(=NC=C1C(=O)O)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
4-Methyl-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid
5g
97%
4-methyl-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 4-methyl-2-phenyl, acmc-1c8q0, 2-phenyl-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid,4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenyl-pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl
CC1=NC(=NC=C1C(=O)O)C2=CC=CC=C2
214.224
214.22
Amber glass bottle
103249-79-2
C12H10N2O2
ZPXPNKCBUXSJFK-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-2-phenylpyrimidine-5-carboxylic acid
239975
97%
Videos
SDS Documentos