Learn More
Ácido 4-metil-2-fenil-5-carboxílico, 97 %
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Specifications
Nombre del producto químico o material | 4-Methyl-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Cantidad | 10 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.22 |
Porcentaje de pureza | 97% |