Learn More
Cloruro de 4-metil-2-fenil-1,3-tiazol-5-sulfonilo, técnico, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510330
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
690632-88-3
C10H8ClNO2S2
273.749
NGDQQLAVJWUYSF-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-2-phenylthiazole-5-sulfonyl chloride, 4-methyl-2-phenyl-thiazole-5-sulfonyl chloride, 5-thiazolesulfonyl chloride, 4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-sulfonylchloride
2795490
cloruro de 4-metil-2-fenil-1,3-tiazol-5-sulfonilo
CC1=C(SC(=N1)C2=CC=CC=C2)S(=O)(=O)Cl
690632-88-3
C10H8ClNO2S2
273.749
NGDQQLAVJWUYSF-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-2-phenylthiazole-5-sulfonyl chloride, 4-methyl-2-phenyl-thiazole-5-sulfonyl chloride, 5-thiazolesulfonyl chloride, 4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-sulfonylchloride
2795490
cloruro de 4-metil-2-fenil-1,3-tiazol-5-sulfonilo
CC1=C(SC(=N1)C2=CC=CC=C2)S(=O)(=O)Cl
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-2-phenyl-1, 3-thiazole-5-sulfonyl chloride
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.76
Porcentaje de pureza 95%