Learn More
Ácido 4-metil-2-fenil-1,3-tiazol-5-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Methyl-2-phenyl-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.26 |
Porcentaje de pureza | Tech. |
Grado | Técnico |