Learn More
4-Metil-2-fenil-1,3-tiazol-5-carbaldehído, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510333
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
55327-23-6
C11H9NOS
203.26
MFCD04974047
QRPSQJOXOZJEHJ-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-2-phenylthiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-phenyl-thiazole-5-carbaldehyde, 2-phenyl-4-methylthiazole-5-carbaldehyde, 5-thiazolecarboxaldehyde, 4-methyl-2-phenyl
2795491
4-metil-2-fenil-1,3-tiazol-5-carbaldehído
CC1=C(SC(=N1)C1=CC=CC=C1)C=O
55327-23-6
C11H9NOS
203.26
MFCD04974047
QRPSQJOXOZJEHJ-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-2-phenylthiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-phenyl-thiazole-5-carbaldehyde, 2-phenyl-4-methylthiazole-5-carbaldehyde, 5-thiazolecarboxaldehyde, 4-methyl-2-phenyl
2795491
4-metil-2-fenil-1,3-tiazol-5-carbaldehído
CC1=C(SC(=N1)C1=CC=CC=C1)C=O
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-2-phenyl-1, 3-thiazole-5-carbaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.26
Porcentaje de pureza 97%