Learn More
(4-Metil-2-fenil-1,3-tiazol-5-il)metanol, 97 %, Maybridge
Marca:  Maybridge CC29209EA
Detalles adicionales : CAS : 61291-91-6 Peso : 0.06000kg
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10036242
  • 229.00€ / 10 g
Envío estimado: 16-08-2021
61291-91-6
205.275
JSIPFWSPCWZJIU-UHFFFAOYSA-N
736541
CC1=C(SC(=N1)C2=CC=CC=C2)CO
C11H11NOS
MFCD01928782
4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl methanol, 4-methyl-2-phenylthiazol-5-yl methanol, 4-methyl-2-phenyl-thiazol-5-yl-methanol, 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl methan-1-ol, 4-methyl-2-phenyl-5-thiazolemethanol, 5-hydroxymethyl-4-methyl-2-phenylthiazole
(4-metil-2-fenil-1,3-tiazol-5-il)metanol
Especificaciones
(4-Methyl-2-phenyl-1, 3-thiazol-5-yl)methanol
10g
96.5
97%
MFCD01928782
JSIPFWSPCWZJIU-UHFFFAOYSA-N
(4-metil-2-fenil-1,3-tiazol-5-il)metanol
736541
97%
Frasco de vidrio ámbar
61291-91-6
100.0
C11H11NOS
4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl methanol, 4-methyl-2-phenylthiazol-5-yl methanol, 4-methyl-2-phenyl-thiazol-5-yl-methanol, 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl methan-1-ol, 4-methyl-2-phenyl-5-thiazolemethanol, 5-hydroxymethyl-4-methyl-2-phenylthiazole
CC1=C(SC(=N1)C2=CC=CC=C2)CO
205.275
205.28
Videos
SDS Documentos
Certificados