Learn More
(4-Metil-2-fenil-1,3-tiazol-5-il)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3075165
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
61291-91-6
C11H11NOS
205.275
MFCD01928782
JSIPFWSPCWZJIU-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl methanol, 4-methyl-2-phenylthiazol-5-yl methanol, 4-methyl-2-phenyl-thiazol-5-yl-methanol, 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl methan-1-ol, 4-methyl-2-phenyl-5-thiazolemethanol, 5-hydroxymethyl-4-methyl-2-phenylthiazole
736541
(4-metil-2-fenil-1,3-tiazol-5-il)metanol
CC1=C(SC(=N1)C2=CC=CC=C2)CO
61291-91-6
C11H11NOS
205.275
MFCD01928782
JSIPFWSPCWZJIU-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl methanol, 4-methyl-2-phenylthiazol-5-yl methanol, 4-methyl-2-phenyl-thiazol-5-yl-methanol, 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl methan-1-ol, 4-methyl-2-phenyl-5-thiazolemethanol, 5-hydroxymethyl-4-methyl-2-phenylthiazole
736541
(4-metil-2-fenil-1,3-tiazol-5-il)metanol
CC1=C(SC(=N1)C2=CC=CC=C2)CO
Nombre del producto químico o material (4-Methyl-2-phenyl-1, 3-thiazol-5-yl)methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.28
Porcentaje de pureza 97%