Learn More
4-Methyl-2-pentanone, ACS Reagent, ≥98.5%, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Marca:  Honeywell Riedel-de Haën 360511-1L
Detalles adicionales : CAS : 108-10-1 Peso : 0.80100kg Transport : UN number : 1245 Chem class : 3 Pack group : II
Cantidad. 1L
Envase Glass Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15615080
  • 49.23€ / 1 litro
Fecha de envío estimada
del proveedor 31-07-2018
Añadir a la cesta
Especificaciones
0.801g/mL at 25°C
14°C (57.2°F)
118°C
Conforms to structure
APHA: ≤15, Clear
−80°C
n20/D 1.395
Especificaciones
4-Methyl-2-pentanone
108-10-1
Conforms to structure
n20/D 1.395
C6H12O
MFCD00008938
118°C
APHA: ≤15, Clear
1L
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
4-methylpentan-2-one
7909
100.16g/mol
0.801g/mL at 25°C
Glass Bottle
≥98.5%
(CH3)2CHCH2COCH3
UN1245
605399
−80°C
14°C (57.2°F)
CC(C)CC(=O)C
100.161
CHEBI:82344