Learn More
4-Metil-2-nitroanilina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021361
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
89-62-3
C7H8N2O2
152.15
MFCD00007907
DLURHXYXQYMPLT-UHFFFAOYSA-N
2-nitro-p-toluidine, 4-amino-3-nitrotoluene, 3-nitro-4-toluidine, fast red gl, 3-nitro-4-aminotoluene, fast red gl base, benzenamine, 4-methyl-2-nitro, 2-nitro-4-methylaniline, 4-methyl-6-nitroaniline, mnpt
6978
CHEBI:66920
4-metil-2-nitroanilina
CC1=CC=C(N)C(=C1)[N+]([O-])=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
89-62-3
C7H8N2O2
152.15
MFCD00007907
DLURHXYXQYMPLT-UHFFFAOYSA-N
2-nitro-p-toluidine, 4-amino-3-nitrotoluene, 3-nitro-4-toluidine, fast red gl, 3-nitro-4-aminotoluene, fast red gl base, benzenamine, 4-methyl-2-nitro, 2-nitro-4-methylaniline, 4-methyl-6-nitroaniline, mnpt
6978
CHEBI:66920
4-metil-2-nitroanilina
CC1=CC=C(N)C(=C1)[N+]([O-])=O
4-Methyl-2-nitroaniline is used as a red azo dye.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-metil-2-nitroanilina se utiliza como colorante azoico rojo.
Solubilidad
Soluble en agua (0,2 g/l a 20 °C).
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-2-nitroaniline
Punto de fusión 115°C to 118°C
Densidad 1.31
Punto de ebullición 169°C (21 mmHg)
Temperatura de inflamación 157°C (314°F)
Olor Characteristic
Cantidad 100 g
Número UN UN2660
Beilstein 879506
Información de solubilidad Soluble in water (0.2g/L at 20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza ≥98%