missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 4-Metil-2-(metiltio)pirimidina, 98 %

Marca:  Alfa Aesar™ H28795.03

Detalles adicionales : CAS : 14001-63-9 Peso : 0.00100kg

Cantidad 1g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11442150

  • 20.49€ / 1 g

En stock, listo para ser enviado: 1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

14001-63-9
140.204
UCERVHYBSTYCQS-UHFFFAOYSA-N
821261
CC1=NC(=NC=C1)SC
C6H8N2S
MFCD00023242
4-methyl-2-methylthio pyrimidine, 4-methyl-2 methylsulfanyl pyrimidine, 4-methyl-2-methylsulfanyl pyrimidine, pyrimidine, 4-methyl-2-methylthio, 4-methyl-2-methylsulfanyl-pyrimidine, 2-methylthio-4-methylpyrimidine, 4-methyl-2-methylthiopyrimidine, 4-methyl-2-methylsulphanyl pyrimidine, acmc-1bust, methylmethylsulfanylpyrimidine
4-metil-2-metilsulfanilipirimidina

Especificaciones

4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidine
104°C (219°F)
1g
C6H8N2S
4-methyl-2-methylthio pyrimidine, 4-methyl-2 methylsulfanyl pyrimidine, 4-methyl-2-methylsulfanyl pyrimidine, pyrimidine, 4-methyl-2-methylthio, 4-methyl-2-methylsulfanyl-pyrimidine, 2-methylthio-4-methylpyrimidine, 4-methyl-2-methylthiopyrimidine, 4-methyl-2-methylsulphanyl pyrimidine, acmc-1bust, methylmethylsulfanylpyrimidine
CC1=NC(=NC=C1)SC
140.204
140.21
1.01
1.571
14001-63-9
MFCD00023242
UCERVHYBSTYCQS-UHFFFAOYSA-N
4-metil-2-metilsulfanilipirimidina
821261
98%
Videos
SDS Documentos