Learn More
Cloruro de 4-metil-2-(4-(trifluorometil)fenil)-1,3-tiazol-5-sulfonilo, 90 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3075647
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
568577-83-3
C11H7ClF3NO2S2
341.747
MFCD04974054
FIPBWMJINRBLKG-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazole-5-sulfonyl chloride, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazole-5-sulfonyl chloride
2794632
cloruro de 4-metil-2-[4-(trifluorometil)fenil]-1,3-tiazol-5-sulfonilo
CC1=C(SC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl
568577-83-3
C11H7ClF3NO2S2
341.747
MFCD04974054
FIPBWMJINRBLKG-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazole-5-sulfonyl chloride, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazole-5-sulfonyl chloride
2794632
cloruro de 4-metil-2-[4-(trifluorometil)fenil]-1,3-tiazol-5-sulfonilo
CC1=C(SC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1, 3-thiazole-5-sulfonyl chloride
% mín. CAS 90.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.76
Porcentaje de pureza 90%