Learn More
Ácido 4-metil-2-(2-pirazinil)-1,3-tiazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Methyl-2-(2-pyrazinyl)-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 221.24 |
Porcentaje de pureza | 97% |