Learn More
Alfa Aesar™ 4-Methyl-1-piperazineacetonitrile, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H63949.06
Detalles adicionales : CAS : 874-77-1 Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 3439 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15490939
  • 520.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
874-77-1
139.202
2-4-methylpiperazin-1-yl acetonitrile, 4-methylpiperazin-1-yl acetonitrile, 4-methyl-1-piperazineacetonitrile, 1-4-methylpiperazine acetonitrile, 1-cyanomethyl-4-methylpiperazine, 1-piperazineacetonitrile, 4-methyl, 4-methyl-piperazin-yl-acetonitrile, 4-methyl-piperazin-1-yl-acetonitrile
2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetonitrile
C7H13N3
XCUQQNRWWCWVOP-UHFFFAOYSA-N
10582860
CN1CCN(CC1)CC#N
Especificaciones
4-Methyl-1-piperazineacetonitrile
874-77-1
UN3439
XCUQQNRWWCWVOP-UHFFFAOYSA-N
2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetonitrile
10582860
Solid
5g
C7H13N3
2-4-methylpiperazin-1-yl acetonitrile, 4-methylpiperazin-1-yl acetonitrile, 4-methyl-1-piperazineacetonitrile, 1-4-methylpiperazine acetonitrile, 1-cyanomethyl-4-methylpiperazine, 1-piperazineacetonitrile, 4-methyl, 4-methyl-piperazin-yl-acetonitrile, 4-methyl-piperazin-1-yl-acetonitrile
CN1CCN(CC1)CC#N
139.202
139.2
97%
Videos
SDS Documentos