Learn More
Alfa Aesar™ 4-Methyl-1-naphthoyl chloride, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H64917.06
Detalles adicionales : CAS : 87700-67-2 Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15442339
  • 82.68€ / 5 g
En stock, listo para ser enviado: 2
87700-67-2
204.653
IXGMHYHWSPDNNS-UHFFFAOYSA-N
24887412
CC1=CC=C(C2=CC=CC=C12)C(=O)Cl
C12H9ClO
MFCD12025362
1-naphthalenecarbonylchloride, 4-methyl, 1-naphthalenecarbonyl chloride, 4-methyl, 4-methyl-1-naphthalenecarbonyl chloride, 1-naphthalenecarbonyl chloride, 4-methyl-9ci, 4-methyl-1-napthoyl chloride, 4-methyl-1-naphthoyl chloride, 4-methyl-naphthalene-1-carbonyl chloride
cloruro de 4-metilnaftaleno-1-carbonilo
Especificaciones
4-Methyl-1-naphthoyl chloride
5g
C12H9ClO
UN3261
1-naphthalenecarbonylchloride, 4-methyl, 1-naphthalenecarbonyl chloride, 4-methyl, 4-methyl-1-naphthalenecarbonyl chloride, 1-naphthalenecarbonyl chloride, 4-methyl-9ci, 4-methyl-1-napthoyl chloride, 4-methyl-1-naphthoyl chloride, 4-methyl-naphthalene-1-carbonyl chloride
CC1=CC=C(C2=CC=CC=C12)C(=O)Cl
204.653
204.65
98%
Amarillo
87700-67-2
MFCD12025362
3247818
IXGMHYHWSPDNNS-UHFFFAOYSA-N
cloruro de 4-metilnaftaleno-1-carbonilo
24887412
Sólido
Videos
SDS Documentos